Learn More
RETSCH Stainless Steel Bottom Sieve For SM 200 Cutting Mills
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
1.5 mm
2 mm
250 μm
4 mm
500 μm
6 mm
750 μm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Dimensione del poro | 500 μm |
| Tipo | Bottom Sieve |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SM 200 Cutting Mill |