Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Bucket
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità (sistema metrico):
15 l
Descrizione
- Stainless steel (1.4301)
- High-gloss polished
Specifica
Specifica
| Product Type | Bucket |
| Materiale | Stainless Steel (1.4301) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 2.64 gal. |
| Colore | Silver |
| Descrizione | Bucket |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 10.83 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 275 mm |
| Materiale maniglia | Stainless steel |
| Altezza (sistema imperiale) | 10.83 in. |
| Vedi altri risultati |