Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Bucket
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Stainless steel (1.4301)
- High-gloss polished
Specifications
Specifications
| Product Type | Bucket |
| Capacità (sistema metrico) | 15 l |
| Materiale | Stainless Steel (1.4301) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 3.96 gal. |
| Colore | Silver |
| Descrizione | Bucket |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 12.99 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 330 mm |
| Materiale maniglia | Stainless steel (1.4301) |
| Show More |