Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Bucket
Codice prodotto. p-7161101 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità (sistema metrico):
15 l
Codice prodotto. 16349541
Marca: Buerkle™ 23090010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The stainless steel bucket is suitable for moving liquids and bulk materials properly, especially in the chemical, pharmaceutical or cosmetic industries, and in the food and animal feed industries.
  • Stainless steel (1.4301)
  • High-gloss polished
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bucket
Materiale Stainless Steel (1.4301)
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2.64 gal.
Colore Silver
Descrizione Bucket
Diametro (sistema imperiale) esterno 10.83 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 275 mm
Materiale maniglia Stainless steel
Altezza (sistema imperiale) 10.83 in.
Altezza (sistema metrico) 275 mm
Quantità 1