Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel BUCKET - ACID PROOF Without lid
Codice prodotto. 30285020
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
12 L
15 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 30285020
Marca: Amsta Rostfritt 51605100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Highest quality stainless steel bucket - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Specifica
Product Type Bucket, without Lid
Capacità (sistema metrico) 10 L
Graduazioni No
Materiale Stainless Steel (316L)