Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bucket With Spout, Without Lid, Graduated
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
15 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Specifica
| Product Type | Bucket, without Lid |
| Capacità (sistema metrico) | 15 L |
| Graduazioni | Yes |
| Materiale | Stainless Steel |