Learn More
Nickel Electro™ Secchielli in acciaio inox
Codice prodotto. 12802034 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
15 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12802034
Marca: Nickel Electro™ BUCS0100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Quick to clean and having an attractive shiny appearance, this Nickel Electro™ Stainless Steel Bucket without Graduation, provides good chemical resistance and can handle hot liquids.
  • High quality stainless steel construction without graduations
  • Bright polished finish for easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Can be autoclaved
Specifica
Product Type Portaprovette
Capacità (sistema metrico) 10 l
Materiale Acciaio inox
Autoclavabile
Materiale maniglia Acciaio inox
Quantità 1 ciascuno
Tipo di superficie Lucido