Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Cable
Codice prodotto. 15809351 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
50 m
Dimensione della confezione:
10m
25m
50m
Codice prodotto. 15809351
Marca: Sampling Systems™ 5070D10
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ Stainless Steel Cable is designed to be used in conjuction with a Disposable Bailer with or without a weighted end.
  • Cable for Disposable Bailer
  • PTFE coated Stainless Steel
  • Avalable in a variety of lengths
Specifica
Product Type Cable
Materiale Stainless Steel
Finitura PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Disposable Bailer
Lunghezza (sistema metrico) 10 m