Learn More
Tenak™ Rack classico in acciaio inox
Codice prodotto. 11527244 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
6
8
9
10
11
12
13
Size:
For Box Height: 100 mm
For Box Height: 50 mm
For Box Height: 75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Size unitSize
11527244 9 For Box Height: 50 mm Pezzo
15210514 13 For Box Height: 50 mm Pezzo
11507254 12 For Box Height: 50 mm Pezzo
15290504 6 For Box Height: 100 mm Pezzo
11587244 11 For Box Height: 50 mm Pezzo
11577254 8 For Box Height: 75 mm Pezzo
15220464 10 For Box Height: 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11527244 Leverandør Tenak™ Leverandørnr. TE21441
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Store standard sized cryoboxes in liquid nitrogen freezers using the Tenak™ Stainless Steel Classic Rack. The low-weight classic rack comes with a locking rod to keep boxes in place.
  • Fits standard sized boxes with 9x9 and 10x10 cell dividers
  • Max. footprint of 134x134 mm
  • Rack for 50mm box height
Tekniske data
Divisori a celle Yes
Capacità 9
Materiale Stainless Steel
Posizioni 9
Da utilizzare con (applicazione) Secure the Cryoboxes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cryogenic freezer
N. per confezione 1 Pack
Quantità 1 Pack
Size For Box Height: 50 mm
Profondità (sistema metrico) 140 mm
Include Locking Rod
Product Type Classic Rack
Altezza (sistema metrico) 500 mm
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.