Learn More
Tenak™ Rack classico in acciaio inox
Codice prodotto. 11587244 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
6
8
9
10
11
12
13
Size:
For Box Height: 100 mm
For Box Height: 50 mm
For Box Height: 75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11587244
Marca: Tenak™ TE21454
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Store standard sized cryoboxes in liquid nitrogen freezers using the Tenak™ Stainless Steel Classic Rack. The low-weight classic rack comes with a locking rod to keep boxes in place.
  • Fits standard sized boxes with 9x9 and 10x10 cell dividers
  • Max. footprint of 134x134 mm
  • Rack for 50mm box height
Specifica
Divisori a celle Yes
Include Locking Rod
Product Type Classic Rack
Capacità 11
Materiale Stainless Steel
Posizioni 11
Da utilizzare con (applicazione) Secure the Cryoboxes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cryogenic freezer
N. per confezione 1 Pack
Quantità 1 Pack
Size For Box Height: 50 mm
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Altezza (sistema metrico) 610 mm
Profondità (sistema metrico) 140 mm