Descrizione
- Fits standard sized boxes with 9x9 and 10x10 cell dividers
- Max. footprint of 134x134 mm
- Rack for 50mm box height
Specifica
Specifica
| Divisori a celle | Yes |
| Capacità | 13 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 13 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Secure the Cryoboxes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cryogenic freezer |
| N. per confezione | 1 Pack |
| Quantità | 1 Pack |
| Size | For Box Height: 50 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 140 mm |
| Vedi altri risultati |