Learn More
Tenak™ Rack classico in acciaio inox
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
6
8
9
10
11
12
13
Size:
For Box Height: 100 mm
For Box Height: 50 mm
For Box Height: 75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fits standard sized boxes with 9x9 and 10x10 cell dividers
- Max. footprint of 134x134 mm
- Rack for 50mm box height
Specifica
Specifica
| Divisori a celle | Yes |
| Include | Locking Rod |
| Product Type | Classic Rack |
| Capacità | 10 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 10 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Secure the Cryoboxes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cryogenic freezer |
| N. per confezione | 1 Pack |
| Quantità | 1 Pack |
| Vedi altri risultati |