Learn More
Tenak™ Rack classico in acciaio inox
Codice prodotto. 15290504 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
6
8
9
10
11
12
13
Size:
For Box Height: 100 mm
For Box Height: 50 mm
For Box Height: 75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15290504
Marca: Tenak™ TE21474
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Store standard sized cryoboxes in liquid nitrogen freezers using the Tenak™ Stainless Steel Classic Rack. The low-weight classic rack comes with a locking rod to keep boxes in place.
  • Fits standard sized boxes with 9x9 and 10x10 cell dividers
  • Max. footprint of 134x134 mm
  • Rack for 100mm box height
Specifica
Divisori a celle Yes
Include Locking Rod
Product Type Classic Rack
Capacità 6
Materiale Stainless Steel
Posizioni 6
Da utilizzare con (applicazione) Secure the Cryoboxes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cryogenic freezer
N. per confezione 1 Pack
Quantità 1 Pack
Size For Box Height: 100 mm
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Altezza (sistema metrico) 635 mm
Profondità (sistema metrico) 140 mm