Learn More
Tenak™ Comfort Steel Rack for Cryogenic Freezers
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
140 x 140 x 536 mm
140 x 140 x 610 mm
140 x 140 x 635 mm
140 x 140 x 775 mm
140 x 140 x 832 mm
688 x 159 x 268 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in a range of heights
- Can be used with all freezer models
- Sold without cryoboxes
- Manufactured from stainless steel
Specifica
Specifica
| Include | Spring Lock |
| Product Type | Comfort Rack |
| Capacità | Boxes |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 14 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chest freezer |
| Quantità | 1 Pack |
| Dimensioni (L x P x A) | 140 x 140 x 775 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 775 mm |
| Vedi altri risultati |