Descrizione
- Available in a range of heights
- Can be used with all freezer models
- Sold without cryoboxes
- Manufactured from stainless steel
Specifica
Specifica
| Divisori a celle | Yes |
| Capacità | Boxes |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 11 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chest freezer |
| Quantità | 1 Pack |
| Dimensioni (L x P) | 140 x 610mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 140 x 140 x 610 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 140 mm |
| Include | Spring Lock |
| Vedi altri risultati |