Learn More
Tenak™ Comfort Steel Rack for Cryogenic Freezers
Codice prodotto. 15270864 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
140 x 140 x 536 mm
140 x 140 x 610 mm
140 x 140 x 635 mm
140 x 140 x 775 mm
140 x 140 x 832 mm
688 x 159 x 268 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15270864
Marca: Tenak™ TE25206
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With spring locks mounted on each shelf to secure cryoboxes. Tenak™ Comfort Steel Rack for Cryogenic Freezers can be used with most standard height cryoboxes in cardboard, polypropylene, and polycarbonate.
  • Available in a range of heights
  • Can be used with all freezer models
  • Sold without cryoboxes
  • Manufactured from stainless steel
Specifica
Divisori a celle Yes
Include Cell dividers
Product Type Comfort Rack
Matrice 2 x 5
Capacità Boxes
Materiale Stainless Steel
Posizioni 10
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright Freezers
Quantità 1 Pack
Dimensioni (L x P) 140 x 268mm
Dimensioni (L x P x A) 688 x 159 x 268 mm
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Altezza (sistema metrico) 268 mm
Profondità (sistema metrico) 688 mm