Learn More
Tenak™ Rack Comfort in acciaio inox
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
2 x 5/10 scatole
3 piastre per microtitolazione da 5/15
3 piastre per microtitolazione da 6/18
3 x 3/9 scatole
3 x 4/12 scatole
4 piastre per microtitolazione da 5/20
4 x 4/16 scatole
5 piastre per microtitolazione da 5/25
5 x 3/15 scatole
5 x 4/20 scatole
5 x 5/25 scatole
Boxes (28)
Contiene 4 x 3/12 scatole
Altezza (sistema metrico):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Six different box heights
- Fit all freezer models
- Stainless steel.
- Cryoboxes sold separately
Specifica
Specifica
| Divisori a celle | Yes |
| Product Type | Comfort Rack |
| Matrice | 5 x 5 |
| Capacità | 5 piastre per microtitolazione da 5/25 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Posizioni | 25 |
| Ripiani | 25 |
| Sovrapponibile | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Piastre per microtitolazione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Congelatore orizzontale |
| Vedi altri risultati |