Learn More
Tenak™ Rack Comfort in acciaio inox
Codice prodotto. p-8007536 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
2 x 5/10 scatole
3 piastre per microtitolazione da 5/15
3 piastre per microtitolazione da 6/18
3 x 3/9 scatole
3 x 4/12 scatole
4 piastre per microtitolazione da 5/20
4 x 4/16 scatole
5 piastre per microtitolazione da 5/25
5 x 3/15 scatole
5 x 4/20 scatole
5 x 5/25 scatole
Boxes (28)
Contiene 4 x 3/12 scatole
Altezza (sistema metrico):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15240734
Marca: Tenak™ TE24224
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Place the cryoboxes in drawers with the Tenak™ Stainless Steel Comfort Rack for Upright Freezers .This comfort rack structure increases the flexibility and reduces the operating weight when compared to rack types.
  • Six different box heights
  • Fit all freezer models
  • Stainless steel.
  • Cryoboxes sold separately
Specifica
Divisori a celle
Product Type Comfort Rack
Matrice 5 x 3
Capacità 5 x 3/15 scatole
Materiale Acciaio inox
Posizioni 15
Da utilizzare con (apparecchiatura) Congelatore verticale
N. di rack 15
N. per confezione Confezione da 1
Quantità Confezione da 1
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Altezza (sistema metrico) 285 mm
Profondità (sistema metrico) 421 mm