Learn More
Tenak™ Rack Comfort in acciaio inox
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
4 x 5/20 scatole
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Six different box heights
- Fit all freezer models
- Stainless steel.
- Cryoboxes sold separately
Specifica
Specifica
| Divisori a celle | Sì |
| Include | Scatole di cartone bianche standard con 9x9 divisori di celle. |
| Product Type | Rack Comfort |
| Matrice | 4 x 5 |
| Capacità | 4 x 5/20 scatole |
| Materiale | Acciaio inox |
| Posizioni | 20 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Congelatore verticale |
| N. di rack | 20 |
| N. per confezione | Confezione da 1 |
| Vedi altri risultati |