Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Concentric Ringed Lid
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
4 Liter Unstirred Baths
9, 22 and 28 L Unstirred Baths
For 14 L Unstirred Baths
For 8 L Unstirred Baths
Capacità:
4 x 83 mm
6 x 83 mm
2 x 105 mm
4 x 105 mm
6 x 105 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Requires
Description,Material,WarrantySpec
- Allows a variety of beakers or erlenmeyer flasks to be placed directly onto the shelf in water bath
- Minimises evaporation
- Maintains temperature stability
Ringed lid, concentric, tall vessels, water bath
Specifica
Specifica
| Descrizione | Flat concentric ringed lid |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 4 Liter Unstirred Baths |
| Tipo | Concentric Ring Cover |
| Capacità | 2 x 105 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Size | 35 x 35 x 2 cm |
| Warranty | 3 Years |
| Dimensioni (L x P x A) | 35 x 35 x 2 cm |
| Tensione | 230 V |