Learn More
Mettler Toledo™ Stainless Steel Conductivity Probes
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
LTW
Mini-DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Costante di cella | 0.105 cm-1 |
| Tipi di connettore | LTW |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Measurements of Ultra-Pure Water |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0°C to 100°C |
| Tipo | Conductivity Probe |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Intervalli di misurazione | 0.01 to 1000 mS/cm |
| Sonda | 4-Pole |
| Include | Rugged Plastic Shaft |
| Vedi altri risultati |