Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Conical Jugs
Codice prodotto. 15819591 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15819591
Marca: Sampling Systems™ A1542000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed with a sturdy base and hygienic, crevice free interior. Sampling Systems™ Stainless Steel Conical Jugs are constructed of stainless steel for durability.
  • Made from 304 Stainless Steel
  • Crevice free design
  • Polished finish
  • Graduated
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 171mm
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema metrico) 200mm
Tipo Stainless Steel Jug
Graduated