Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Conical Jugs
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made from 304 Stainless Steel
- Crevice free design
- Polished finish
- Graduated
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 115mm |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Stainless Steel |
| Altezza (sistema metrico) | 115mm |
| Tipo | Stainless Steel Jug |
| Graduated | Sì |