Learn More
Bochem™ Stainless Steel Container
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
270mm
300mm
400mm
450mm
Capacità (sistema metrico):
20 L
25 L
75 L
100 L
Altezza (sistema metrico):
375mm
600mm
670mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless Steel
- Includes handles
- Compatible lid sold separately
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 450mm |
| Altezza (sistema metrico) | 670mm |
| Capacità (sistema metrico) | 100 L |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |