Learn More
Bochem™ Stainless Steel Container
Codice prodotto. p-7146776
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
270mm
300mm
400mm
450mm
Capacità (sistema metrico):
20 L
25 L
75 L
100 L
Altezza (sistema metrico):
375mm
600mm
670mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10342711
Marca: Bochem™ 8340
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Bochem™ Stainless Steel Container is constructed of Stainless Steel and is equipped with handles on the side.
  • Stainless Steel
  • Includes handles
  • Compatible lid sold separately
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 270mm
Altezza (sistema metrico) 375mm
Capacità (sistema metrico) 20 L
Materiale Stainless Steel (18/10)