Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Codice prodotto. 11731954
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
20 L
25 L
30 L
50 L
100 L
150 L
Include:
Lid
Lid and 3 Clamps
Lid and 4 Clamps
Lid and 6 Clamps
Lid and Tap
Lid, Tap, and 3 Clamps
Lid, Tap, and 4 Clamps
Lid, Tap, and 6 Clamps
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11731954
Marca: AMSTA Rostfritt 50608501+50806
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Specifica
Product Type Can
Capacità (sistema metrico) 50 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel
Finitura Ra 0.2 to 0.3 μm
Include Lid and Tap
Altezza (sistema metrico) 555 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 350 mm
Peso (sistema metrico) 7.6 kg