Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
20 L
25 L
30 L
50 L
100 L
150 L
Include:
Lid
Lid and 3 Clamps
Lid and 4 Clamps
Lid and 6 Clamps
Lid and Tap
Lid, Tap, and 3 Clamps
Lid, Tap, and 4 Clamps
Lid, Tap, and 6 Clamps
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Quality
- Invisible weld seams
- Pharmaceutical grade finish
- Sustainable production
- Made in Sweden
Specifica
Specifica
| Product Type | Can |
| Capacità (sistema metrico) | 25 L |
| Colore | Silver |
| Materiale | Stainless Steel |
| Finitura | Ra 0.2 to 0.3 μm |
| Include | Lid, Tap, and 3 Clamps |
| Altezza (sistema metrico) | 397 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 300 mm |
| Peso (sistema metrico) | 4.8 kg |