Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Codice prodotto. p-200104600
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
3 L
5 L
10 L
20 L
25 L
30 L
Include:
Lid
Lid and 3 Clamps
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15750429
Marca: AMSTA Rostfritt 51603101
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Specifica
Product Type Can
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel (316L)
Finitura Ra 0.2 to 0.3 μm
Include Lid
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 220 mm