Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Containers
Codice prodotto. 11721806
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
10 L
50 L
Include:
3 clamps, without lid
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11721806
Marca: Amsta Rostfritt 5060351
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With round handle in highly polished finish.
Specifica
Product Type Container with Lid
Materiale Stainless Steel
Dimensioni (L x P) 180 x 240 mm
Include With Lid
Volume (sistema metrico) 5 L