Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Containers
Codice prodotto. p-8009086
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
10 L
50 L
Include:
3 clamps, without lid
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11751806
Marca: Amsta Rostfritt 50603101
With round handle in highly polished finish.
Specifica
Product Type Container with Lid
Materiale Stainless Steel
Dimensioni (L x P) 220 x 300 mm
Include With Lid
Volume (sistema metrico) 10 L