Learn More
Cole-Parmer™ Contenitore con coperchio in acciaio inox
Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
480 ml
2000 ml
4000 mL
6000 mL
7400 mL
Unit Size:
Pezzo
Description
- Made of medium gauge 304 Stainless Steel
- Non-corrosive
- Easy to clean
- Lid included
- Withstand temperatures to 650°F (182°C)
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema metrico) esterno | 105 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 480 ml |
| Materiale | Acciaio inox |
| Altezza (sistema metrico) | 57 mm |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | 426.7 °C |
| Tipo | Contenitore coperto |
| Sterilità | Sterile |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion