Learn More
Cole-Parmer™ Contenitore con coperchio in acciaio inox
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
480 ml
2000 ml
4000 mL
6000 mL
7400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of medium gauge 304 Stainless Steel
- Non-corrosive
- Easy to clean
- Lid included
- Withstand temperatures to 650°F (182°C)
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 171mm |
| Capacità (sistema metrico) | 4000 mL |
| Materiale | Stainless Steel |
| Altezza (sistema metrico) | 197mm |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | 182°C |
| Tipo | Container |
| Sterilità | Sterile |