Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Covers for Transsonic Analogous Ultrasonic Units
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Transonic Analogous Ultrasonic Unit, T 310, T 310/H
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Easy to clean
- Clean-cut, smooth surfaces
- Meets high user demands for hygiene
- Available in a variety of styles to fit specific models - rectangular/square, round, with beaker holes or without
Specifica
Specifica
| Tipo | Lid |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Transonic Analogous Ultrasonic Unit, T 310, T 310/H |
| Include | Holes for 2 beakers |
| Materiale | Stainless Steel |
| Forma | Rectangular/Square |