Learn More
Stainless Steel, Custom 455, S45500, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Stainless Steel, Custom 455, S45500, Ø38x3mm
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zirconium/Boron/Oxygen/Arsenic/Carbon/Nitrogen/Tin/Phosphorus/Tungsten/Molybdenum/Cobalt/Manganese/Silicon/Vanadium/Aluminium/Niobium/Titanium/Copper/Nickel/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantità | 1 Ea. |
| Forma | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Zirconium 0.001 %/Boron 0.0011 %/Oxygen 0.0014 %/Arsenic 0.003 %/Carbon 0.003 %/Nitrogen 0.003 %/Tin 0.003 %/Phosphorus 0.007 %/Tungsten 0.008 %/Molybdenum 0.009 %/Cobalt 0.017 %/Manganese 0.024 %/Silicon 0.03 %/Vanadium 0.07 %/Aluminium 0.072 %/Niobium 0.248 %/Titanium 1.16 %/Copper 2.08 %/Nickel 8.23 %/Chromium 11.34 % |