Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Calibration Weight Set, Class E2
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g to 1 kg
1 g to 5 kg
1 to 100 g
200 g
Dimensione della confezione:
1 unità
Specifica
Specifica
| Classificazione | E2 |
| Peso (sistema metrico) | 1 to 100 g |
| Massa | 1 g to 100 g |
| Forma | Cylindrical |