Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Calibration Weight Set, Class M1 with certificate
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g to 1 kg
1 g to 5 kg
1 to 100 g
Dimensione della confezione:
1 unità
Specifica
Specifica
| Classificazione | M1 |
| Peso (sistema metrico) | 1 to 100 g |
| Massa | 1 g to 100 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur