Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Calibration Weight Set, Class M1
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g to 1 kg
1 to 100 g
Dimensione della confezione:
1 unità
Specifica
Specifica
| Classificazione | M1 |
| Peso (sistema metrico) | 1 to 100 g |
| Massa | 1 g to 100 g |
| Forma | Cylindrical |