Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Seamless, Cylindrical Scoops
Codice prodotto. 11598092 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11598092
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
These crevice-free, stainless steel, seamless scoops with a bright finish are particularly suitable for pharmaceutical applications.
  • Crevice free, stainless steel, seamless, 316 spec, bright finish
  • 316 spec stainless steel seamless cylindrical scoop
  • Particularly suitable for pharmaceutical applications 
  • All surfaces are non-reacting and offer zero absorption suiting GMP requirement
  • Produced to a durable design
  • All surfaces highly polished making cleaning easier
  • Can be sterilized by autoclaving
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1500 mL
Product Type Cylindrical Scoop
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 125 mm
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 360 mm