Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Seamless Scoops
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
500 mL
1000 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma | Cylindrical |
| Capacità (sistema metrico) | 4000 mL |
| Product Type | Scoop |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Pharmaceutical Applications |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 120 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 330 mm |