Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Seamless Scoops
Codice prodotto. 11588092 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
500 mL
1000 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11588092
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Get optimum results weighing and handling samples and other laboratory materials with cylindrical scoops. Perfect for weighing anything from liquid to gems and other materials, Fisherbrand™ Stainless Steel Seamless Cylindrical Scoops are particularly suitable for pharmaceutical applications.
  • Stainless steel seamless cylindrical scoops 
  • Particularly suitable for pharmaceutical applications  
  • All surfaces are non-reacting 
  • Offer zero absorption suiting GMP requirements
  • Scratches within the scoop prevent cross contamination
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Forma Cylindrical
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Product Type Scoop
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Pharmaceutical Applications
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 120 mm
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 340 mm