Learn More
KGW Isotherm™ 4L Blue Coated Stainless Steel Dewar Carrying Flask
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Flexible applications in the laboratory
- Cooling of small samples
- High-quality insulating properties
- When storing liquid nitrogen a hole of 2mm in diameter in the center of the lid is necessary
- Robust design
- Made of borosilicate glass 3.3
- With insulating lid held by two spring clips
- Includes handle made of aluminum
Specifica
Specifica
| Tipo di coperchio | Bore Hole |
| Colore | Blue coated |
| Depth (Metric) Inside | 310mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 165mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory technique, Medicinal technique |
| Altezza (sistema metrico) | 385mm |
| Include | Lid |
| Tasso di evaporazione fase statica | 1.4L/day |
| Autonomia fase statica | 71h |
| Materiale base | Borosilicate Glass (3.3) |
| Vedi altri risultati |