Learn More
Corning™ Stainless Steel Digital Dry Bath Heater
Codice prodotto. 11912021 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Amperaggio:
1 A
Modello:
Dual Block
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11912021
Marca: Corning™ 6786DB
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Note: Blocks are sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di unità di controllo Microprocessor
Materiale Stainless Steel
Temperature Range (Metric) 5°C to 150°C
Display LED
Modello Dual Block
N. di blocchi 2
Precisione termica ±0.3°C
Stabilità termica 0.1°C
Uniformità termica ±0.2°C
Dimensioni (L x P x A) 20 x 26.5 x 8.3 cm
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema metrico) 26.5 cm
Altezza (sistema metrico) 8.3 cm
Peso (sistema metrico) 2.2 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V
Amperaggio 1 A
Frequenza 50/60 Hz