Learn More
Buerkle™ Dipping Vessel
Codice prodotto. p-7084545 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Brass
Stainless Steel (AISI 304)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10791211
Marca: Buerkle™ 53651000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dipping Vessel for taking all-layer samples from tanks, tank wagons, water courses, water purification plants.
  • With Easy-Flow, the flow optimised flow valve
  • High weight for faster lowering
  • Contents 1000mL
  • Height with handles 427 mm
  • Please order the appropriate lowering cable at the same time
  • Tested for use in the Ex protection zone 0
  • Explosion Categories IIA, IIB and IIC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dipper Vessel
Materiale Brass
Autoclavabile Autoclavable
Include Easy Flow flow valves
Capacità (sistema imperiale) 33.81 oz.
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Graduato No
Sterilità Non-sterile
Certificazione/Conformità DIN, Explosíon Categories IIA, IIB and IIC, for use in Ex protection zone 0 and 1
Da utilizzare con (applicazione) Tanks, Tank Wagons, Water Courses Water Purification Plants
Da utilizzare con (apparecchiatura) Manually-operated reels and lowering cables
Diametro (sistema metrico) esterno 82 mm
Altezza (sistema metrico) 427 mm