Learn More
De Buyer™ Piastre in acciaio inox
Codice prodotto. 11980615
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11980615
Marca: De Buyer™ 328027
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 1.9 L
Materiale Stainless Steel
Forma Rectangular
Tipo Piastra
Lunghezza (sistema metrico) 27 cm
Larghezza (sistema metrico) 22 cm
Altezza (sistema metrico) 4 cm