Learn More
asecos™ Stainless Steel Dispensing Canister
Codice prodotto. 17846546 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 L
Altezza (sistema metrico):
126.00 mm
210.00 mm
240.00 mm
280.00 mm
445.00 mm
495.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17846546
Marca: asecos™ 14758
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Stainless Steel Dispensing Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
  • With fine dosing tap made of stainless steel, incl. ventilation, PTFE seals, integrated flame arrester (removable) and plastic protective ring
  • Stainless Steel
Specifica
Product Type Dispensing Can
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore Gray
Da utilizzare con (applicazione) Safe storage and dosing
Materiale Acciaio inossidabile
Larghezza (sistema imperiale) 9.45 in.
Larghezza (sistema metrico) 240.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 9.45 in.
Altezza (sistema metrico) 240.00 mm
Peso (sistema imperiale) 6.61 lb.
Peso (sistema metrico) 3 kg