Learn More
asecos™ Stainless Steel Dispensing Canister
Shop All Asecos Products
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 L
Altezza (sistema metrico):
126.00 mm
210.00 mm
240.00 mm
280.00 mm
445.00 mm
495.00 mm
Unit Size:
Pezzo
Description
- With fine dosing tap made of stainless steel, incl. ventilation, PTFE seals, integrated flame arrester (removable) and plastic protective ring
- Stainless Steel
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Colore | Gray |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.21 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 234.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.96 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 126.00 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 5.73 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 2.6 kg |