Learn More
asecos™ Stainless Steel Disposal Bin
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
35 L
50 L
65 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Self-closing lid with damping, large, ergonomically shaped handle on the rear of the container for easy emptying of the container
- Opening by large pedal with anti-slip surface
- FM-certified
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 L |
| Profondità (sistema imperiale) | 19.49 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 495.00 mm |
| Capacità (sistema imperiale) | 13.2 gal. |
| Colore | Gray |
| Altezza (sistema metrico) | 540.00 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 18.74 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 8.5 kg |
| Larghezza (sistema metrico) | 505.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 19.88 in. |
| Vedi altri risultati |