Learn More
asecos™ Stainless Steel Disposal Bin
Codice prodotto. 17896336 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
35 L
50 L
65 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17896336
Marca: asecos™ 23159
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Stainless Steel Disposal Bin is ideal for the safe collection of solvent-soaked cleaning rags and other waste.
  • Self-closing lid with damping, large, ergonomically shaped handle on the rear of the container for easy emptying of the container
  • Opening by large pedal with anti-slip surface
  • FM-certified
Specifica
Capacità (sistema metrico) 35 L
Profondità (sistema imperiale) 17.32 in.
Profondità (sistema metrico) 440.00 mm
Capacità (sistema imperiale) 9.2 gal.
Colore Gray
Altezza (sistema metrico) 490.00 mm
Peso (sistema imperiale) 15.87 lb.
Peso (sistema metrico) 7.2 kg
Larghezza (sistema metrico) 450.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 17.72 in.
Altezza (sistema imperiale) 19.29 in.
Materiale Acciaio inossidabile
Product Type Liquid Disposal Can