Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Dissection Dish
Codice prodotto. 12710036 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
200 x 310 x 45 mm
300 x 450 x 50 mm
360 x 260 x 50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12710036
Marca: Nickel Electro™ 696
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use a dissecting dish when working with and transporting small specimens. Nickel Electro™ Stainless Steel Dissection Dish is made of durable stainless steel and comes in various sizes.
  • Stainless steel
  • Shallow form
  • One piece pressing
  • Useful when working with and transporting small specimens
Dissecting dish, stainless steel, one piece pressing
Specifica
Forma del fondo Piatto
Materiale Stainless Steel
Forma Rectangular
Tipo Dissection Dish
Dimensioni (L x P x A) 360 x 260 x 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) 360 mm
Larghezza (sistema metrico) 260 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm