Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Double-ended Spoon Set
Codice prodotto. 11760079 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
14.9, 21, 30.2 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 11760079
Marca: Cole-Parmer™ 0626100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Double-ended spoons feature a solid rounded shaft that is comfortable to hold for long periods.
  • Set contains three spoons:
  • 5-7/8 in. (14.9cm) long spoon with 0.5mL and 2.0mL bowls
  • 8-1/4 in. (21.0cm) long spoon with 1.6 mL and 5.0 mL bowls
  • 11-7/8 in. (30.2cm) long spoon with 2.0 mL and 8.0 mL bowls
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL, 1.6 mL, 2 mL, 5 mL, 8 mL
Product Type Spoon Set
Include 3 Double-ended Spoons
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 14.9, 21, 30.2 cm